自己発火温度
>1120 °F
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
5 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
InChI Key
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
- 水中Heckカップリングおよびヒドロアリール化
- 還元反応
- 水素化反応
- formation of an efficient catalytic system for Heck coupling reaction and hydroarylation reaction[1]
- synthesis of Lindlar catalyst for selective hydrogenation of alkynes[2]
- a catalytic reservoir in Miyaura-Suzuki cross-coupling reactions[3]
- Stille cross-coupling reactions[4]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205737-1G:4548173930701
205737-10G:4548173930695
205737-VAR:
205737-BULK:
205737-50G:4548173930718