Merck
8.1887A
Sigma-Aldrich
Lithium aluminium hydride
(powder) for synthesis
別名:
Lithium aluminium hydride, LAH, Lithium alanate, Aluminium lithium hydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4AlLi
CAS番号:
分子量:
37.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
240-877-9
品質水準
フォーム
powder
mp
125 °C (decomposition)
密度
0.917 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI Key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lithium aluminium hydride (powder) for synthesis. CAS 16853-85-3, EC Number 240-877-9, chemical formula LiAlH₄.
アナリシスノート
Assay (by gasvolumetry): ≥ 96.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1