Merck
211710
Sigma-Aldrich
トリメチルゲルマニウムブロミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥59,850
¥59,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥59,850
About This Item
化学式:
(CH3)3GeBr
CAS番号:
分子量:
197.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥59,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Ge](C)(C)Br
InChI
1S/C3H9BrGe/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI Key
WMFCXPWEKRAKMH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
α,β-不飽和エステルのジエノラ-ト生成のための試薬。[1]メチレンシクロペンタンの環化反応にも有用です[2]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
211710-5G:
211710-1G:
211710-BULK:
211710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 55, 3454-3454 (1990)
Journal of Organometallic Chemistry, 373, 143-143 (1989)