フォーム
powder or crystals
solid
反応適合性
core: germanium
reagent type: reductant
mp
40-43 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI Key
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424838-BULK:
424838-VAR:
424838-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック