Merck
126349
Sigma-Aldrich
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
98%
別名:
Homoveratronitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzylcyanide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,800
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,800
About This Item
化学式:
(CH3O)2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
177.20
Beilstein:
1956100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
171-178 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-63.5 °C (lit.)
蛍光検出
λex 430 nm; λem 511 nm (pH 7.1)
官能基
nitrile
SMILES記法
COc1ccc(CC#N)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChI Key
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile has been used in the synthesis of (Z)-3-(benzo[b]thiophen-2-yl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acrylonitrile[1]. It has also been used in the preparation of modified diterpene (±) nimbidiol which relies on a sulfenium ion promoted polyene cyclization[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
126349-VAR:
126349-100G:4548173104294
126349-BULK:
126349-25G:4548173104300
126349-500G:4548173247618
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vijayakumar N Sonar et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 63(Pt 12), o743-o745 (2007-12-07)
The title compounds, C20H17NO3S, (I), and C19H15NO2S, (II), were prepared by the reaction of benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde with (3,4,5-trimethoxyphenyl)acetonitrile and (3,4-dimethoxyphenyl)acetonitrile, respectively, in the presence of methanolic potassium hydroxide. In (I), the C=C bond linking the benzo[b]thiophene and the 3,4,5-trimethoxyphenyl units has
Abdullah Mohamed Asiri et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 82(1), 444-455 (2011-08-23)
This work presents the synthesis and characterization of a novel compound, 3-(4-methoxy-phenyl)-2-(4-nitro-phenyl)-acrylonitrile (abbreviated as 3-(4MP)-2-(4-NP)-AN, C(16)H(12)N(2)O(3)). The spectroscopic properties of the compound were examined by FT-IR, UV-vis and NMR ((1)H and (13)C) techniques. FT-IR spectrum in solid state was observed
Sulfenium ion promoted polyene cyclizations in natural product synthesis: An efficient biomimetic-like synthesis of (?) nimbidiol.
Harring SR and Livinghouse T.
Tetrahedron Letters, 30(12), 1499-1502 (1989)
[Toxicity of 3,4-dimethoxyphenylacetonitrile].
N S Grodetskaia et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (2)(2), 55-55 (1982-02-01)