Merck
D134104
Sigma-Aldrich
2,5-ジメトキシ-2,5-ジヒドロフラン、cisおよびtrans異性体混合物
97%
別名:
2,5-ジヒドロ-2,5-ジメトキシフラン, DMDF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥13,800
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥13,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
113225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1OC(OC)C=C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WXFWXFIWDGJRSC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D134104-100G:
D134104-5G:
D134104-BULK:
D134104-VAR:
D134104-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xu-Dong Wang et al.
Nature communications, 12(1), 1202-1202 (2021-02-24)
Halide perovskite single-crystals have recently been widely highlighted to possess high light harvesting capability and superior charge transport behaviour, which further enable their attractive performance in photovoltaics. However, their application in photoelectrochemical cells has not yet been reported. Here, a
M I Churchwell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 86, 1-8 (2015-09-15)
Furan is a food processing contaminant found in many common cooked foods that induces liver toxicity and liver cancer in animal models treated with sufficient doses. The metabolism of furan occurs primarily in the liver where CYP 2E1 produces a