Merck
CDS007077
Sigma-Aldrich
2-hydroxytetrahydrofuran
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
liquid
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1CCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-2-1-3-6-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
JNODDICFTDYODH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
AMS007077-10MG:
CDS007077-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hao Ren et al.
Microorganisms, 8(8) (2020-08-09)
Tetrahydrofuran (THF) is widely used as a precursor for polymer syntheses and a versatile solvent in industries. THF is an environmental hazard and carcinogenic to humans. In the present study, a new THF-degrading filamentous fungus, Pseudallescheria boydii ZM01, was isolated
Spomenka Milak et al.
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-12)
The influence of two tuning agents, polyglycerol ester (PE) and triblock copolymer (TC), on the properties of glycerol monooleate (MO) liquid crystalline phase (LCP) was investigated to achieve the therapeutic concentration of vancomycin hydrochloride (VHCl) into the eye, topically during
Spomenka Milak et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 139, 279-290 (2019-04-20)
Lyotropic bulk reversed hexagonal and reversed cubic liquid crystalline phases (hexagonal and cubic phases) composed of glycerol monooleate (GM) were used to design the vancomycin hydrochloride's (VHCl) delivery systems aiming to maintain VHCl's therapeutic concentration during 24 h in the eye