Merck
19999
Sigma-Aldrich
tert-ブチルヒドロペルオキシド 溶液
packed in FEP bottles, ~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
別名:
1,1-ジメチルエチル ヒドロペルオキシド, 2-ヒドロペルオキシ-2-メチルプロパン, TBHP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COOH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1098280
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質
packed in FEP bottles
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
屈折率
n20/D 1.400
密度
0.82 g/mL at 20 °C
官能基
hydroperoxide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
InChI Key
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sharplessエポキシ化反応に用いる安全で安定な酸化剤です[1][2]
酸化還元開始剤[3]および酸化剤[4]としても用いる反応剤
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19999-BULK:
19999-100ML:4548173929927
19999-VAR:
19999-25ML:4548173929934
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K. Alagiri and K. R. Prabhu,
Tetrahedron, 67, 8544-8551 (2011)
X. Zhu, et al.,
Huaxue Xuebao, 69, 1107-1114 (2011)
B. Chaband, K.B. Sharpless
The Journal of Organic Chemistry, 44, 4202-4202 (1979)
T. Katsuki et al.
Org. React., 48, 1-1 (1996)
Ramya Sivangala Thandi et al.
Nature communications, 11(1), 3535-3535 (2020-07-17)
Macrophages are professional phagocytes known to play a vital role in controlling Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection and disease progression. Here we compare Mtb growth in mouse alveolar (AMs), peritoneal (PMs), and liver (Kupffer cells; KCs) macrophages and in bone marrow-derived monocytes (BDMs).