Merck
199818
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピルエチルアミン p-トルエンスルホン酸塩
98%
別名:
N-エチルジイソプロピルアミン p-トルエンスルホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]2NC2H5 · CH3C6H4SO3H
CAS番号:
分子量:
301.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
86-88 °C (lit.)
官能基
amine
tosylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(C(C)C)C(C)C.Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H19N.C7H8O3S/c1-6-9(7(2)3)8(4)5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h7-8H,6H2,1-5H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
WALRQYFNEKCLGF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N,N-Diisopropylethylamine p-toluenesulfonate salt may be used in the chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199818-VAR:
199818-5G:
199818-25G:
199818-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)