Merck
151645
Sigma-Aldrich
チアゾール
99%
別名:
3-Azathiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3NS
CAS番号:
分子量:
85.13
Beilstein:
103852
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChI Key
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チアゾールはゴマ油および鶏肉に天然に存在する化合物です。
アプリケーション
チアゾールは、シデロフォアまたは抗生物質中の二価および三価金属イオンと相互作用する新規認識モチーフを作成するために使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
151645-BULK:
151645-1G:
151645-VAR:
151645-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)
Yukiko Kiniwa et al.
PloS one, 10(5), e0124094-e0124094 (2015-05-21)
Immunotherapy has emerged as a promising strategy for the treatment of metastatic melanoma. Clinical studies have demonstrated the feasibility of cancer immunotherapy using tumor antigens recognized by CD8(+) T cells. However, the overall immune responses induced by these antigens are
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)