293008
別名:
NSC 221182
293008-5G
¥5,470
1 of 10
Sigma-Aldrich
T80500
トリメチルスルホキソニウムヨージド
156671
カリウム tert-ブトキシド
T80489
トリメチルスルホニウムヨージド
752932
Trimethylsulfonium bromide
303593
Trimethylsulfonium methyl sulfate
130079
メチルトリフェニルホスホニウムブロミド
702757
カリウムtert-ペントキシド 溶液
328650
Potassium tert-butoxide 溶液
359270
ナトリウムtert-ブトキシド
T84603
トリフェニルホスフィンオキシド
98%
solid
reaction type: C-C Bond Formation
226-229 °C (lit.)
sulfoxide
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
C-C Bond Forming Reagents
Chemical Synthesis
Chemistry & Biochemicals
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
293008-5G: 293008-VAR: 293008-1G: 293008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。