Merck
205214
Sigma-Aldrich
4-ブロモベンジルアミン 塩酸塩
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,500
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,500
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
222.51
Beilstein:
3693458
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
274-276 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES記法
Cl[H].NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI Key
BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Bromobenzylamine hydrochloride was used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
205214-1G:
205214-BULK:
205214-5G:
205214-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Toshiyuki Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(10), 1838-1843 (2007-10-06)
We recently reported that C-terminal polyamine modification occurs when proteins are digested with trypsin in the presence of polyamine [Biochem. Biophys. Res. Commun., 356, 159-162 (2007)]. In the present study, the characteristics of this C-terminal modification in the presence of