Merck
193356
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロメチル)フェニル酢酸
97%
別名:
(α,α,α-トリフルオロ-m-トリル)酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,500
¥14,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,500
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
204.15
Beilstein:
2213223
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-79 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
InChI Key
BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid [(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid] was used in the preparation of N,N-diethyl[(α,α,α-triuoro-m-tolyl)]acetamide(DM156)[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
193356-50G:
193356-VAR:
193356-BULK:
193356-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jerome A Klun et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1248-1251 (2006-12-14)
An earlier in vitro screening of N,N-diethyl-3-methylbenzamide (Deet) and N,N-diethylphenylacetamide (DEPA) analogs showed that two DEPA analogs, N,N-diethyl(3-bromophenyl) acetamide and N,N-diethyl[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)]acetamide, and one Deet analog, N,N,diethyl[3-(trifluoromethyl)]benzamide, had biting-deterrent activities that were superior to Deet against Aedes aegypti (L.) and Anopheles