Merck
190780
Sigma-Aldrich
トリクロロ酢酸ナトリウム
97%
別名:
NaTCA, TCA ナトリウム塩, トリクロロ酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,800
¥5,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,800
About This Item
化学式:
CCl3CO2Na
CAS番号:
分子量:
185.37
Beilstein:
3773249
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
官能基
chloro
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2.Na/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリクロロ酢酸ナトリウムとトリクロロ酢酸(TCA)は、ジメチルホルムアミド(DMF)中でアルデヒドの存在下で迅速な脱炭酸反応を起こして求核性のあるトリクロロメチルアニオンを形成し、このアニオンはその後アルデヒドに結合してトリクロロメチルカルビノールを形成します[1]。また、非プロトン溶媒中ではオレフィン存在下で熱脱炭酸を起こして中間体であるジクロロカルベンが生成します。[2]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
190780-500G:
190780-100G:
190780-5G:
190780-VAR:
190780-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Two effective procedures for the synthesis of trichloromethyl ketones, useful precursors of chiral ?-amino and ?-hydroxy acids.
Corey EJ
Tetrahedron Letters, 33(24), 3435-3438 (1992)
Pierre E Galand et al.
Molecular ecology, 24(23), 5785-5795 (2015-08-21)
Understanding the link between community diversity and ecosystem function is a fundamental aspect of ecology. Systematic losses in biodiversity are widely acknowledged but the impact this may exert on ecosystem functioning remains ambiguous. There is growing evidence of a positive
The thermal decarboxylation of alkali trichloroacetates in aprotic solvents. II. Decarboxylation in the presence of olefins.
Wagner WM
Rec. Trav. Chim., 80(7), 740-746 (1961)
Paul L A M Corstjens et al.
Parasitology, 141(14), 1841-1855 (2014-06-17)
The potential of various quantitative lateral flow (LF) based assays utilizing up-converting phosphor (UCP) reporters for the diagnosis of schistosomiasis is reviewed including recent developments. Active infections are demonstrated by screening for the presence of regurgitated worm antigens (genus specific
Arun A Azad et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(10), 2315-2324 (2015-02-26)
Although novel agents targeting the androgen-androgen receptor (AR) axis have altered the treatment paradigm of metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC), development of therapeutic resistance is inevitable. In this study, we examined whether AR gene aberrations detectable in circulating cell-free DNA