蒸気密度
4.63 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI Key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
It can be used to prepare:
- 1,6-Hexanediol (key polymer precursor to polyesters) via hydrodeoxygenation process in the presence of Rh–ReOx/SiO2 catalyst.[2]
- Tetrahydropyran-2-methanol, a six-membered oxide ring, by reacting with ethylene carbonate.[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
383.0 °F - closed cup
引火点(℃)
195 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T66206-BULK:
T66206-H:
T66206-VAR:
T66206-100G:
T66206-5G:
T66206-500G:
T66206-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック