Merck
189006
Sigma-Aldrich
3-(トリフルオロアセチル)-D-カンファー
98%
別名:
(+)-3-(トリフルオロアセチル)カンファー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,000
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15F3O2
CAS番号:
分子量:
248.24
Beilstein:
6779716
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI Key
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
(+)-3-(トリフルオロアセチル)カンファーは、適切なキラルケトン前駆体と反応して、in situでキラルジオキシランを生成し、これが非官能化オレフィンの直接不斉エポキシ化を触媒します。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189006-1G:
189006-VAR:
189006-5G:
189006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)