Merck
195936
Sigma-Aldrich
3-(パーフルオロブチリル)-(+)-カンファー
96%
別名:
(+)-3-(ヘプタフルオロブチリル)-(+)-カンファー, 3-(パーフルオロブチリル)-<SC>D</SC>-カンファー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,850
¥9,850
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,850
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15F7O2
CAS番号:
分子量:
348.26
Beilstein:
2306496
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,850
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI Key
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor can be used:
  • As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.[1]
  • As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
195936-1G:
195936-BULK:
195936-5G:
195936-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)