Merck
187917
Sigma-Aldrich
シクロブタンメタノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7CH2OH
CAS番号:
分子量:
86.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
143-144 °C (lit.)
密度
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CCC1
InChI
1S/C5H10O/c6-4-5-2-1-3-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WPOPOPFNZYPKAV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Oxidation of cyclobutanemethanol in the presence of lead tetraacetate and lead tetraacetate/metal chloride has been investigated[1].
アプリケーション
Cyclobutanemethanol was used in the synthesis of bicyclic lactone[2].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
187917-25G:
187917-5G:
187917-BULK:
187917-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The lead tetraacetate reaction of alcohols containing a small ring. Part II. Cyclobutane-methanols and cyclopropane-ethanols.
Mihailovic ML, et al.
Helvetica Chimica Acta, 59(2), 475-486 (1976)
Total synthesis of (-)-pestalotiopsin A.
Ken-ichi Takao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(18), 3426-3429 (2008-03-28)