アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
密度
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCC1CCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI Key
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
441171-5ML:
441171-BULK:
441171-VAR:
441171-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック