Merck
183660
Sigma-Aldrich
3,3-ジメチルアクリロイルクロリド
97%, contains 400 ppm phenothiazine as inhibitor
別名:
3-メチル-2-ブテノイルクロリド, 3-メチルクロトノイルクロリド, セネシオイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,900
25 G
¥47,600
¥14,900
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,900
25 G
¥47,600
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCOCl
CAS番号:
分子量:
118.56
Beilstein:
1560268
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,900
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
400 ppm phenothiazine as inhibitor
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
C\C(C)=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
InChI Key
BDUBTLFQHNYXPC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3,3-Dimethylacryloyl chloride reacts with silylketene acetals in acetonitrile to give δ-ethylenic β-keto esters[1].
アプリケーション
3,3-Dimethylacryloyl chloride was used in the synthesis of:
  • substituted 4,4-dimethyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one via condensation with aniline[2]
  • N-(3,3-Dimethylacryloyl)-(S)-leucine methyl ester[3]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
183660-VAR:
183660-BULK:
183660-5G:
183660-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Marie-Anne Letellier et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(8), 1730-1736 (2008-01-01)
A new series of substituted 4,4-dimethyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one have been prepared via condensation of 3,3-dimethylacryloyl chloride with aniline. Details of synthetic procedures are shown. Our aim was to investigate the potency of our original heterocycle in the inhibition of the Rho-kinase enzyme
Reaction of silylketene acetals with 3, 3-dimethylacryloyl chloride.
Rousseau G and Blanco L.
Tetrahedron Letters, 26(35), 4195-4196 (1985)
Structure and Biosynthesis of Chrysophysarin A, a Plasmodial Pigment from the Slime Mould Physarum polycephalum (Myxomycetes).
Eisenbarth S and Steffan B.
Tetrahedron, 56(3), 363-365 (2000)
Vishal Nanavaty et al.
Molecular cell, 78(4), 752-764 (2020-04-26)
Dysregulation of DNA methylation and mRNA alternative cleavage and polyadenylation (APA) are both prevalent in cancer and have been studied as independent processes. We discovered a DNA methylation-regulated APA mechanism when we compared genome-wide DNA methylation and polyadenylation site usage
Seon-Mi Seo et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 113, 55-61 (2014-07-24)
This study investigated the fumigant toxicity of 4 Asteraceae plant essential oils and their constituents against the Japanese termite Reticulitermes speratus Kolbe. Fumigant toxicity varied with plant essential oils or constituents, exposure time, and concentration. Among the tested essential oils