安全性情報
14-558-M
Sigma-Aldrich
PI3 Kinase (p120γ), 20 µg
For use in Kinase Assays.
別名:
Active Kinase Protein, PI3 Kinase p120γ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
human
品質水準
分子量
Mw 130 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... PIK3CG(5294)
詳細
N-terminal His6-tagged recombinant full-length human PI 3-kinase (p120γ).
包装
Also available in 250μg size as catalog # 14-558M - Call for pricing and availability.
品質
Routinely evaluated in the PIProfiler.
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
14-558:
14-558M:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nonradioactive methods for the assay of phosphoinositide 3-kinases and phosphoinositide phosphatases and selective detection of signaling lipids in cell and tissue extracts.
Gray, Alexander, et al.
Analytical biochemistry, 313, 234-245 (2003)