Merck
181544
Sigma-Aldrich
ポリ(イソブチルメタクリラート)
average Mw ~70,000, crystalline
別名:
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C8H14O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
製品181544は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
crystalline
分子量
average Mw ~70,000
不純物
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
屈折率
n20/D 1.477
転移温度
Tg 55 °C
密度
1.09 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PiBMA can be prepared by free radical polymerization.[1]
アプリケーション
Poly(isobutyl methacrylate) (PiBMA) was used as a solvent in thin layer chromatography.[2] Glycidyl methacrylate grafted poly(isobutyl methacrylate) (PiBMA) microbeads can be used as super adsorbent beads for adsorption of heavy metal ions such as uranyl ions from aqueous solutions.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181544-50G:4548173920955
181544-VAR:
181544-BULK:
181544-250G:4548173920948
181544-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of glycolipid?protein interaction specificity.
Lopez P H and Schnaar R L
Methods in Enzymology, 417, 205-220 (2006)
Preparation and characterization of poly (isobutyl methacrylate) microbeads with grafted amidoxime groups.
Caykara T, et al.
Radiation Physics and Chemistry, 76(10), 1569-1576 (2007)
Miscibility of poly (styrene-co-acrylic acid) with polymethacrylates or poly (methacrylate-co-4-vinylpyridine).
Feraz F, et al.
European Polymer Journal, 31(7), 665-669 (1995)
John Benktander et al.
Virulence, 9(1), 738-751 (2018-02-24)
Adhesion of Helicobacter pylori to the gastric mucosa is a prerequisite for the pathogenesis of H. pylori related diseases. In this study, we investigated the ganglioside composition of human stomach as the target for attachment mediated by H. pylori SabA
Licinia Santos et al.
Glycobiology, 30(11), 881-894 (2020-04-14)
The FORS histo-blood group system is the most recently discovered carbohydrate-based human blood group system. FORS is a rare blood group system, and most individuals have naturally occurring anti-FORS1 antibodies in plasma. Screening for anti-FORS1 antibodies is often done by