Merck
182214
Sigma-Aldrich
ポリ(アクリル酸メチル) 溶液
average Mw ~40,000 by GPC
別名:
アクリル酸メチルエステルポリマー, アクリル酸メチルホモポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H6O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
>1 (vs air)
形状
liquid
自己発火温度
~896 °F
分子量
average Mw ~40,000 by GPC
濃度
~40 wt. % (in toluene)
屈折率
n20/D 1.494
転移温度
Tg 9 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC(=O)C=C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
溶液混合法によって調製されたPMA/メチルアミンボラン(MeAB)複合材料は、MeABよりも優れた脱水素特性を持つ水素貯蔵材料としての用途があります。
その他情報
単位重量には溶媒重量を含みません。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182214-VAR:
182214-BULK:
182214-50G:4548174010211
182214-100G:4548174010204
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zanhua Liu et al.
Inflammation, 39(3), 1090-1098 (2016-04-05)
Epilepsy, which affects about 1 % of the population worldwide, leads to poor prognosis and increased morbidity. However, effective drugs providing satisfactory control on seizure relapse were rare, which encouraged more etiological studies. Whether inflammation is one of key events underlying
Decreasing the thermal dehydrogenation temperature of methylamine borane (MeAB) by mixing with poly (methyl acrylate)(PMA).
Yang Z, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(9), 7638-7644 (2012)
A soft hydrogen storage material: poly(methyl acrylate)-confined ammonia borane with controllable dehydrogenation.
Jianzhi Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(3), 394-397 (2010-03-11)