Merck
179906
Sigma-Aldrich
トリブチルボラン 溶液
1.0 M in THF
別名:
TBB, トリブチルボロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3B
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1.0 M in THF
密度
0.834 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCB(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27B/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI Key
CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • フェニルトリアルキルホウ酸塩の合成のための付加反応
  • 置換アジリジン類、オキサゾリジン類、ピロリジン類生成のためのホウ素を用いた多成分反応
  • アデノシンA2A受容体アンタゴニストの合成のためのハロプリンとトリアルキルボランの鈴木-宮浦クロスカップリング
  • 芳香族アルジミン類の多成分C‐アルキル化反応
  • ワンポットアルキルホウ素化および求電子置換
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
179906-VAR:
179906-800ML:4548173110615
179906-BULK:
179906-100ML:4548173110608
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daisuke Nakayama et al.
The journal of adhesive dentistry, 12(4), 305-310 (2010-02-17)
The purpose of the current study was to evaluate the effect of acidic primers on the bond strength and durability of an acrylic resin luting agent to zirconia. Disk specimens were fabricated from zirconia partially stabilized with yttrium oxide (Katana
Hiroshi Shimizu et al.
Journal of dentistry, 36(2), 138-142 (2008-01-15)
The shear bond strengths of a barbituric acid derivative-activated autopolymerizing acrylic resin to two magnetic stainless steel alloys using a metal conditioner were investigated. The surfaces of the two magnetic stainless steel alloys were abraded with 600-grit silicon carbide paper.
Atsushi Kameyama et al.
Dental materials journal, 22(1), 1-9 (2003-06-07)
The purpose of this study was to compare the tensile bond strengths (TBSs) and failure mode of 4-META/MMA-TBB resin to 60 degrees C-heated and unheated bovine dentin, especially to investigate the influence of ferric chloride contained in citric acid pre-conditioning.
Yohsuke Taira et al.
Journal of dentistry, 36(8), 595-599 (2008-05-24)
The purpose of the present study was to evaluate the effect of five primers (two sulfur, one phosphate, and two sulfur-phosphate dual-function primers) on the bond strength between a self-curing luting agent and gold-copper-silver (Au-Cu-Ag) alloy. The primers used were
Andrew W Bergen et al.
PloS one, 10(7), e0126113-e0126113 (2015-07-02)
The Nicotine Metabolite Ratio (NMR, ratio of trans-3'-hydroxycotinine and cotinine), has previously been associated with CYP2A6 activity, response to smoking cessation treatments, and cigarette consumption. We searched for drug metabolizing enzyme and transporter (DMET) gene variation associated with the NMR