Merck
176796
Sigma-Aldrich
硫酸-d2 溶液
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
別名:
重水素化硫酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
D2SO4/D2O
CAS番号:
分子量:
100.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352322
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
形状
liquid
濃度
96-98 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4175
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
InChI Key
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
D2SO4、同位体で標識した酸溶液。
アプリケーション
硫酸-d2溶液は、1H-NMR分光分析の内部標準として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176796-100G:4548173109763
176796-10X50G-N:
176796-25G:4548173109787
176796-10G:4548173109770
176796-100G-BULK:
176796-BULK:
176796-50G-BULK:
176796-50G:4548173109794
176796-10G-BULK:
176796-VAR:
176796-25G-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in