Merck
17636
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylpyridine
≥99.0% (HPLC)
別名:
5-Bromo-2-picoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN
CAS番号:
分子量:
172.02
Beilstein:
107324
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
不純物
~5% water
mp
32-36 °C
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-6(7)4-8-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OFKWIQJLYCKDNY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
5-Bromo-2-methylpyridine was used in the synthesis of 6,6′-dimethyl-3,3′-bipyridine[1].
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17636-1G:
17636-BULK:
17636-VAR:
17636-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Functionalised 3, 3′-bipyridines?a new class of dinucleating ligands.
Constable EC, et al.
New. J. Chem., 22(3), 287-294 (1998)
Qiuju Yin et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 204, 88-98 (2018-06-17)
In order to improve the metabolism of pirfenidone (5-methyl-1-phenylpyridin-2-one, PFD), the methyl-deuterated version of pirfenidone via the substitution of hydrogen (H) at C-5 by its isotope deuterium (D, 5D-PFD) was synthesized and its photophysical properties were investigated. The negative solvatochrom