Merck
535338
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile
98%
別名:
2-Chloronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,510
500 G
¥26,600
¥6,510
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,510
500 G
¥26,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3ClN2
CAS番号:
分子量:
138.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,510
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
104-107 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Clc1ncccc1C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H
InChI Key
JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
535338-25G:4548173167305
535338-VAR:
535338-BULK:
535338-500G:4548173167312
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Katalin Nógrádi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 24(16), 3845-3849 (2014-07-16)
An HTS campaign of our corporate compound library resulted in thieno[2,3-b]pyridines derivative hits with mGluR5 negative allosteric modulator effects. During the hit-to-lead development our objective was to improve affinity, and to keep the ligand efficiency values at an acceptable level.