アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
145 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,10,12)
InChI Key
GGZHVNZHFYCSEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
169897-VAR:
169897-BULK:
169897-25G:
アクティブなフィルタ