Merck
164682
Sigma-Aldrich
トリエチルオキソニウムヘキサフルオロホスファート
contains diethyl ether as stabilizer
別名:
Meerwein′s salt, Triethyloxonium hexafluorophosphate(1-)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,800
25 G
¥71,100
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,800
25 G
¥71,100
About This Item
化学式:
(C2H5)3OPF6
CAS番号:
分子量:
248.15
Beilstein:
4302183
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
含みます
diethyl ether as stabilizer
品質水準
mp
~145 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[O+](CC)CC.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H15O.F6P/c1-4-7(5-2)6-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
JRHIFBONIQGZFC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に必要な反応体または試薬:
  • ルテニウムアレニリデン錯体の合成
  • 不斉Diels-Alder反応
  • 塩素除去
  • cis-trans異性化による波長調整の研究のための分子の合成
  • 2-メチルピリジンNオキシドとの反応
ジアゾエステル活性化による不斉イミンアジリジン化のための触媒活性化剤
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
164682-VAR:
164682-5G:4548174020296
164682-BULK:
164682-25G:4548174020289
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)