Merck
164569
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロりん酸トリフェニルカルベニウム
別名:
トリチリウムヘキサフルオロホスファート, NSC 176018, トリチルヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥15,700
¥15,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥15,700
About This Item
化学式:
(C6H5)3C(PF6)
CAS番号:
分子量:
388.29
Beilstein:
4344297
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,700
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
官能基
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
InChI Key
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に必要な反応物または試薬:
  • 中性およびカチオン性シリルPtビスホスフィン錯体の点でのSi-HおよびSi-Si結合活性化
  • クロムアセチルアセトネート窒化物単核錯体との相互作用の調査
  • 「プッシュプル」トロピリウム融合アミノポルフィラジンの合成
  • シクロヘプタトリエニルおよびトロピリウムカリックス[4]アレーンの調製
  • 触媒として使用するためのキラルレニウムハーフサンドイッチ錯体を含むパラダサイクルの合成
  • スピロオルトエステルの二重開環重付加
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
164569-10G:
164569-1G:
164569-VAR:
164569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)