Merck
163392
Sigma-Aldrich
3-フロ酸
98%
別名:
フラン-3-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
Beilstein:
108638
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccoc1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI Key
IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-フロ酸は、次の物質の合成において反応物として使用できます:
  • 不均化反応による無溶媒条件下でのフラン-2,5-およびフラン-2,4-ジカルボン酸。
  • 2-メチルブタナールとの反応による(±)-ヒペロラクトンA。
  • ヒトヘルペスウイルスポリメラーゼの非ヌクレオシド系阻害薬候補としてのフロ[2,3-b]ピリジン-4-オン-5-カルボン酸エステル誘導体。
生物化学的/生理学的作用
3-フロ酸は、げっ歯類で脂質低下活性を示します。マウスとラットの血清コレステロールと血清トリグリセリドレベルを低下させます
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
163392-25G:
163392-500G:
163392-VAR:
163392-5G:
163392-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-oxo-4, 7-dihydrofuro [2, 3-b] pyridine-5-carboxamides with broad-spectrum human herpesvirus polymerase inhibition
Schnute ME, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(14), 3856-3859 (2008)
First total synthesis of (?)-hyperolactone A
Ichinari D, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), (18), 1743-1744 (1997)
I H Hall et al.
Pharmaceutical research, 2(5), 233-238 (1985-09-01)
2-Furoic acid, 3-furoic acid, 3,4-furan dicarboxylic acid and furyl-acrylic acid were evaluated for hypolipidemic activity in mice and rats. 2-Furoic acid was the most potent agent of the four tested, lowering serum cholesterol levels 41 % and serum triglyceride levels
Concurrent formation of furan-2, 5-and furan-2, 4-dicarboxylic acid: unexpected aspects of the Henkel reaction
Thiyagarajan S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(36), 15678-15686 (2013)
Concurrent formation of furan-2, 5-and furan-2, 4-dicarboxylic acid: unexpected aspects of the Henkel reaction.
Thiyagarajan S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 3(36), 15678-15686 (2013)