アッセイ
≥98%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
277-280 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to dark yellow
SMILES記法
Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
InChI
1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
InChI Key
NPAXPTHCUCUHPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
162884-250MG:
162884-250G:
162884-VAR:
162884-1G:
162884-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック