Merck
160342
Sigma-Aldrich
2-フルオロエタノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
1730857
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
蒸気圧
16 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.365 (lit.)
bp
103 °C/757 mmHg (lit.)
mp
−26.5 °C (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCF
InChI
1S/C2H5FO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChI Key
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-フルオロエタノールの2つの同位体種のマイクロ波スペクトルが調査されました。[1]2-フルオロエタノールのGg′コンホーマーが低温の希ガスマトリックスで分離されました。[2]固体アルゴン中の2-フルオロエタノールの単一光子IR光分解が研究されました。[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
160342-1G:
160342-25G:
160342-VAR:
160342-BULK:
160342-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kiel D Neumann et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 60(7), 337-342 (2017-04-14)
O-(2-Fluoroethyl)-O-(p-nitrophenyl) methylphosphonate 1 is an organophosphate cholinesterase inhibitor that creates a phosphonyl-serine covalent adduct at the enzyme active site blocking cholinesterase activity in vivo. The corresponding radiolabeled O-(2-[
Microwave Spectrum and Intramolecular Hydrogen Bonding in 2-Fluoroethanol.
Buckton KS and Azrak RG.
J. Chem. Phys. , 52(11), 5652-5655 (1970)
Site-selective infrared photoisomerizations of 2-fluoroethanol in low-temperature matrices
Pourcin J, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 109(1) (1985)
Infrared laser photoisomerization of 2-fluoroethanol in argon.
Hoffman III WF and Shirk JS.
Chemical Physics, 78(3), 331-338 (1983)
Nicole Borho et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(18), 5916-5921 (2008-04-12)
The conformational isomerism of the propylene oxide (PO)...2-fluoroethanol (FE) complex has been investigated using molecular beam Fourier-transform microwave spectroscopy complemented with high level ab initio calculations. Rotational transitions of three different binary conformers have been observed experimentally. On the basis