Merck
159603
Sigma-Aldrich
3,5-ジヒドロキシ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥7,570
100 G
¥28,000
¥7,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥7,570
100 G
¥28,000
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CO2CH3
CAS番号:
分子量:
168.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
167-170 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
RNVFYQUEEMZKLR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ribonucleotide reductase inhibiton and antiumor activity of methyl 3,5-dihydroxybenzoate has been studied.[1]
アプリケーション
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate was used in the synthesis of cored dendrimers.[2] It was also used in the preparation of bis(5-carbomethoxy-1,3-phenylene)-32-crown-10, a semi-rigid 32-membered ring diester crown ether.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
159603-5G:
159603-VAR:
159603-BULK:
159603-100G:
159603-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New ribonucleotide reductase inhibitors with antineoplastic activity.
H L Elford et al.
Cancer research, 39(3), 844-851 (1979-03-01)
Synthesis of cored dendrimers.
Wendland MS and Zimmerman SC.
Journal of the American Chemical Society, 121(6), 1389-1390 (1999)
Macrocyclic polymers. 1. Synthesis of a poly (ester crown) based on bis (5-carboxy-1, 3-phenylene)-32-crown-10 and 4, 4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A).
Delaviz Y and Gibson HW.
Macromolecules, 25(1), 18-20 (1992)
Shota Machida et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(23) (2019-12-01)
Twenty-one natural and unnatural phenolic compounds containing a carbohydrate moiety were synthesized and their structure-activity relationship (SAR) was evaluated for α-glucosidase inhibition and antioxidative activity. Varying the position of the galloyl unit on the 1,5-anhydro-d-glucitol (1,5-AG) core resulted in changes