Merck
158658
Sigma-Aldrich
ギ酸イソブチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.52 (vs air)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
自己発火温度
608 °F
expl. lim.
8.9 %
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
98.4 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2)3-7-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
AVMSWPWPYJVYKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Isobutyl formate was used in the peptide formation during the synthesis of pteroyl-(γ-L-glutamyl)n-L-glutamic acid (upto n=6).[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
158658-VAR:
158658-100G:
158658-BULK:
158658-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸
ギ酸 reagent grade, ≥95%
Sigma-Aldrich
F0507
ギ酸
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
The solid-phase synthesis of polyglutamates of folic acid.
C L Krumdieck et al.
Biochemistry, 8(4), 1568-1572 (1969-04-01)