アッセイ
≥98%
フォーム
powder
mp
92-94 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C30H60O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30(31)32/h2-29H2,1H3,(H,31,32)
InChI Key
VHOCUJPBKOZGJD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
134805-BULK:
134805-1G:
134805-VAR:
134805-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)