Merck
15661
Sigma-Aldrich
Boc-6-Ahx-OSu
≥98.0% (TLC)
別名:
6-(Boc-アミノ)カプロン酸 N-スクシンイミジルエステル, 6-(Boc-アミノ)ヘキサン酸 N-スクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥34,400
¥34,400
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥34,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O6
CAS番号:
分子量:
328.36
Beilstein:
1505656
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥34,400
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
87-92 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21)
InChI Key
TYJPSIQEEXOQLC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
蛍光プロ-ブ調製用のリンカ-[1][2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15661-5G-F:
15661-BULK-F:
15661-1G-F:
15661-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Juliano et al.
The journal of peptide research : official journal of the American Peptide Society, 53(2), 109-119 (1999-04-09)
We synthesized short chromogenic peptidyl-Arg-p-nitroanilides containing either (Galbeta)Ser or (Glcalpha,beta)Tyr at P2 or P3 sites as well as O-acetylated sugar moieties and studied their hydrolysis by bovine trypsin, papain, human tissue kallikrein and rat tonin. For comparison, the susceptibility to
M Adamczyk et al.
Steroids, 62(6), 462-467 (1997-06-01)
6-Oxoestradiol (2) was protected as its bis[(2-trimethylsilylethoxy)methyl] ether (4) and converted to the corresponding oxime (4). The oxime (4) on reduction with zinc in ethanol afforded the bis-SEM ether of 6-alpha-aminoestradiol (5) in 96% epimeric excess. Subsequently, 5 was hydrolyzed