Merck
15395
Sigma-Aldrich
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
別名:
6-(Boc-アミノ)カプロン酸, 6-(Boc-アミノ)ヘキサン酸, Boc-6-アミノヘキサン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNH(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
231.29
Beilstein:
2049561
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
35-40 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
様々な化合物にε-アミノカプロイル基を導入するための保護された誘導体。[1][2] アフィニティークロマトグラフィーにおけるアミノカプロイル基のスペーサーアームの導入。[3][4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15395-BULK:
15395-1G:
15395-VAR:
15395-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Frank et al.
Helvetica Chimica Acta, 60, 2550-2550 (1977)
The literature on affinity chromatography.
M Wilchek et al.
Methods in enzymology, 34, 3-10 (1974-01-01)
A J Schroit et al.
Biochemistry, 22(15), 3617-3623 (1983-07-19)
An efficient method for the synthesis and purification of a variety of iodinated phospholipid analogues is described. 1-Acyl-2-[[[3-(3-[125I]iodo-4-hydroxyphenyl)- propionyl]amino]caproyl]phosphatidylcholine (125I-PC) was prepared by alkylation of 1-acyl-2-(aminocaproyl)phosphatidylcholine with monoiodinated Bolton-Hunter reagent. 125I-Labeled phosphatidic acid, phosphatidylethanolamine, and phosphatidylserine were produced from 125I-PC
Affinity chromatography of carboxypeptidase B.
M Sokolovsky
Methods in enzymology, 34, 411-414 (1974-01-01)