Merck
G005067
GCによる-マンデル酸 メチル エステルエナンチオマーの分析、Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
sample: peak 1: S(+)-methyl mandelate
peak 2: R(-)-methyl mandelate
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
Elution order reversal on CHIRALDEX B-DP.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)