アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
231 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C11H16/c1-7-6-8(2)10(4)11(5)9(7)3/h6H,1-5H3
InChI Key
BEZDDPMMPIDMGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
153613-VAR:
153613-100G:
153613-BULK:
153613-5G:
153613-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック