Merck
PHL89653
エラグ酸
phyproof® Reference Substance
別名:
4,4′,5,5′,6,6′-ヘキサヒドロキシジフェン酸 2,6,2′,6′-ジラクトン, Benzoaric acid, アリザリンイエロー, エラグ酸, エラゴスタシン, ラギスターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H6O8
CAS番号:
分子量:
302.19
Beilstein:
47549
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
InChI Key
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
一般的に存在する植物ポリフェノールであり、グルタチオンS-トランスフェラーゼの阻害剤です。血漿中の因子XIIaの定量に使用されます。血液凝固における活性化に関与します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: eucalyptus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89653-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.