Merck
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
別名:
3-(Boc-amino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥38,800
¥38,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥38,800
About This Item
化学式:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
237.25
Beilstein:
5813611
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥38,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97.0%
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15298-BULK:
15298-50G:
15298-VAR:
15298-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)