Merck
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
別名:
NDM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,000
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14O2
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
152188-BULK:
152188-1G:
152188-VAR:
152188-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.