Merck
109371
Sigma-Aldrich
ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-5-エン-2-カルボキシアルデヒド
95%
別名:
5-ノルボルネン-2-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,800
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O
CAS番号:
分子量:
122.16
Beilstein:
1363813
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChI Key
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Norbornene-2-carboxaldehyde was used in transition metal-catalyzed synthesis of norbornene-derived homopolymers having pendent t-Boc-protected quinizarin moieties for patterned fluorescence images[1].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
109371-5G:
109371-100G:
109371-BULK:
109371-25G:
109371-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The first synthesis of a transition metal-catalyzed homopolymer having pendentt-boc-protected quinizarin for patterned fluorescence images.
Yoo J, et al.
Macromolecular Research, 11(1), 69-72 (2003)
Cheng Zhang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(8), 1047-1060 (2016-11-01)
A new ligand BTCP and its iridium(III) complex [Ir(ppy)