Merck
109398
Sigma-Aldrich
2-ノルボルナンメタノール, endo体およびexo体混合物
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChI Key
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
関連するカテゴリー
詳細
2-Norbornanemethanol undergoes condensation reaction with methacryloyl chloride to yield bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl 2-methylacrylate comonomer for synthesis of fluorinated poly(maleimide-co-glycidylmethacrylate).
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
109398-BULK:
109398-VAR:
109398-100ML:
109398-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polymaleimide Copolymers with Norbornane units for Polymeric Optical Waveguides.
Kim WL, et al.
Journal of Photoscience, 9(1), 23-28 (2002)