¥27,940
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
black (fluorocarbon rubber)
black gloves
サイズ
S (8)
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
latex free
powder-free: no
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
包装
pack of 1 pair
メーカー/製品名
KCL 890
L × 厚み
350 mm × 0.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vitojectは、100%耐薬品性の高いViton®で作られており、芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエンなど)、塩素化炭化水素(トリ、パーなど)、燃料、攻撃的な酸、その他多くの化学物質を扱う場合に不可欠です。
生態学的に有益な最新のVulcojectプロセス技術(射出成形)で製造されています。
生態学的に有益な最新のVulcojectプロセス技術(射出成形)で製造されています。
- 非常に攻撃的な化学物質に対する非常に優れた保護
- 100%ガスタイト
- 優れた着心地
- 環境にやさしい射出成形プロセスによる無溶剤
- CE準拠
法的情報
Vitoject is a trademark of KCL GmbH
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック