アッセイ
97%
mp
157-162 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H22O3/c1-14(2,3)9-7-10(13(17)18)12(16)11(8-9)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18)
InChI Key
ZWQBZEFLFSFEOS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
354.2 °F - closed cup
引火点(℃)
179 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
149136-VAR:
149136-BULK:
149136-5G:
149136-25G:
アクティブなフィルタ