Merck
147893
Sigma-Aldrich
α,α,α-トリクロロトルエン
98%
別名:
(トリクロロメチル)ベンゼン, ベンゾトリクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥13,700
¥13,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥13,700
About This Item
化学式:
C6H5CCl3
CAS番号:
分子量:
195.47
Beilstein:
508152
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.77 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
411 °F
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−7.5-−7 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
密度
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
FT-IR and FT-Raman spectra of α,α,α-trichlorotoluene has been studied[1].
アプリケーション
α,α,α-Trichlorotoluene was used in determination of chlorinated toluenes in effluents of wastewater treatment plants and textile industries by closed loop stripping analysis[2].
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
147893-250ML:
147893-500G:4548173105871
147893-2KG:4548173248424
147893-4KG:4548173105864
147893-1L:
147893-VAR:
147893-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isabel Martí et al.
Journal of chromatography. A, 1077(1), 68-73 (2005-07-02)
A study of the occurrence of chlorinated toluenes in Llobregat river (NE Spain) has been carried out. These compounds are currently being used in local textile industries as dye carriers and have replaced the common trichlorobenzene mixtures. Closed loop stripping
O Wong
American journal of industrial medicine, 14(4), 417-431 (1988-01-01)
The cohort of this historical prospective mortality study consisted of 697 male employees at a chlorination plant. A majority of the cohort was potentially exposed to benzotrichloride, benzyl chloride, benzoyl chloride, and other related chemicals. The mortality experience of the
Benzotrichloride.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 29, 73-82 (1982-05-01)
Benzotrichloride.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III31-III32 (2004-01-01)
I Chu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 19(2), 183-191 (1984-03-01)
Groups of 10 male and 10 female rats were fed alpha,alpha,alpha-, alpha,2,6- or 2,3,6- trichlorotoluene (TCT) in their diet at 0, 0.5, 5.0, 50 or 500 ppm for 28 days. Growth rate and food consumption were not affected by treatment.