アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
163-165 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1ccc2nc3cc(Cl)ccc3c(Cl)c2c1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c1-18-9-3-5-12-11(7-9)14(16)10-4-2-8(15)6-13(10)17-12/h2-7H,1H3
InChI Key
RYRNQWYNHLLOGX-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
145688-VAR:
145688-25G:
145688-BULK:
アクティブなフィルタ