アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
218-220 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 25 mg/mL, very slightly hazy, faintly yellow
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
144703-25G:
144703-100G:
144703-VAR:
144703-BULK:
アクティブなフィルタ